2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 143 EUR InStock
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formule: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C/3mmHg
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069087
Numéro CAS: 355-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité