4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 273 EUR InStock
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20643344
Numéro CAS: 55805-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité