2,6-Difluoro-4-iodophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 379 EUR InStock
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophénol
2,6-Difluoro-4-iodophénol
Formule: C₆H₃F₂IO
MW: 255,99 g/mol
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907951
Numéro CAS: 950858-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité