Octafluoronaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5340-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5340-1G APOSPC5340-5G APOSPC5340-25G
Octafluoronaphtalène 97%
Octafluoronaphtalène
Formule: C₁₀F₈
MW: 272,1 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/15mmHg
Point de fusion: 87…88 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité