2-Fluoronicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridine-3-carboxamide
PC53431-1G PC53431-500MG
APOSPC53431-1GEA 418 EUR InStock
APOSPC53431-1G APOSPC53431-500MG
2-Fluoronicotinamide
2-Fluoronicotinamide
Formule: C₆H₅FN₂O
MW: 140,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100137
Numéro CAS: 364-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité