1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,4400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110551
Numéro CAS: 1027833-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité