Zinc(II) trifluoromethanesulphinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Zinc trifluoromethanesulphinate, Baran trifluoromethylation reagent, Zinc(II) bis(trifluoromethanesulphinate)
PC53457-1G PC53457-5G
APOSPC53457-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC53457-1G APOSPC53457-5G
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate 97%
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate
Formule: C₂F₆O₄S₂Zn
MW: 331,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25978123
Numéro CAS: 39971-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité