4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53483-5G
APOSPC53483-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782051
Numéro CAS: 879093-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité