4-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53486-1G PC53486-5G
APOSPC53486-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC53486-1G APOSPC53486-5G
4-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
4-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃FO
Point de fusion: 51.5…52.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 345-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité