1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5353-100G PC5353-25G PC5353-5G
APOSPC5353-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC5353-100G APOSPC5353-25G APOSPC5353-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formule: C₉H₈F₈O₂
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039278
Numéro CAS: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité