4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5362-1G PC5362-500MG PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC5362-1G APOSPC5362-500MG APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Formule: C₁₃H₁₆F₃NO₄S
MW: 339,34 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173033
Numéro CAS: 251097-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité