Palladium (II) trifluoroacétate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5367-1G PC5367-10G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC5367-1G APOSPC5367-10G APOSPC5367-5G
Palladium (II) trifluoroacétate 98%
Palladium (II) trifluoroacétate
Formule: C₄F₆O₄Pd
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013204
Numéro CAS: 42196-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité