4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5402-5G
APOSPC5402-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC5402-5G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094285
Numéro CAS: 351003-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité