2,3,5-Trifluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5403-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC5403-1G APOSPC5403-5G APOSPC5403-25G
2,3,5-Trifluoroaniline 98%
2,3,5-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083549
Numéro CAS: 363-80-4
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité