α-Chloro-2,5-difluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 464 EUR InStock
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Chloro-2,5-difluorotoluène 97%
α-Chloro-2,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/14mmHg
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090989
Numéro CAS: 495-07-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité