L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.53 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09753482
Numéro CAS: 69034-12-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité