2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5410-25G PC5410-5G PC5410-100G
APOSPC5410-25GEA 198 EUR InStock
APOSPC5410-25G APOSPC5410-5G APOSPC5410-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone 97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C
Densité: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000296
Numéro CAS: 652-29-9
EINECS: 211-487-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité