2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5411-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 351003-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité