2-Bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5412-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5412-1G APOSPC5412-5G
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094287
Numéro CAS: 351003-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité