Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC5420-100GEA 256 EUR InStock
APOSPC5420-100G APOSPC5420-25G
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline


Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Point d'ébullition: 153…157 °C
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007643
Numéro CAS: 771-60-8
EINECS: 212-234-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité