Pentafluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
PC5430-100G PC5430-25G PC5430-5G
APOSPC5430-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC5430-100G APOSPC5430-25G APOSPC5430-5G
Pentafluoroanisole 98%
Pentafluoroanisole
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000289
Numéro CAS: 389-40-2
EINECS: 206-866-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité