4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
PC5439-1G PC5439-25G PC5439-5G
APOSPC5439-1GEA 84.4 EUR InStock
APOSPC5439-1G APOSPC5439-25G APOSPC5439-5G
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Derivatising agent for GC; Superior reagent in quantitation of Amphetamine & Methamphetamine in urine by GC/MS.
Formule: C₇H₅ClF₆O₃
MW: 286,554 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054671
Numéro CAS: 18381-53-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité