Pentafluorobenzamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
PC5445-100G PC5445-25G
APOSPC5445-100GEA 366 EUR InStock
APOSPC5445-100G APOSPC5445-25G
Pentafluorobenzamide 99%
Pentafluorobenzamide
Formule: C₇H₂F₅NO
MW: 211,09 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007971
Numéro CAS: 652-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité