1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Point d'ébullition: 93.2 °C
Densité: 1.5323 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155961
Numéro CAS: 16627-68-2
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité