Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 200 EUR InStock
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₆ClF₃O
MW: 174,55 g/mol
Point d'ébullition: 109.2 °C/750mmHg
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039336
Numéro CAS: 380-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité