5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5489-100GEA 109 EUR InStock
APOSPC5489-100G APOSPC5489-5G APOSPC5489-25G
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C/20mmHg
Densité: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236212
Numéro CAS: 33070-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité