Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 313 EUR InStock
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formule: C₅HF₉O₄
MW: 296,05 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095398
Numéro CAS: 151772-58-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité