Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Point de fusion: 228…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863169
Numéro CAS: 182482-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité