Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque 97%
Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862079
Numéro CAS: 385-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité