Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5540-100G PC5540-10G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 335 EUR InStock
APOSPC5540-100G APOSPC5540-10G APOSPC5540-25G
Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique 98%
Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique
Formule: C₇H₃F₅O
Point d'ébullition: 114…115 °C/60mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004602
Numéro CAS: 440-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité