2,5-Difluorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
2,5-Difluorobenzoate de méthyle
2,5-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C
Densité: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093800
Numéro CAS: 362601-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité