Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
PC5555-1G PC5555-25G PC5555-5G
APOSPC5555-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC5555-1G APOSPC5555-25G APOSPC5555-5G
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formule: C₁₁H₇F₅O₂
MW: 266,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042329
Numéro CAS: 114859-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité