1,1,1,3-Tétrafluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5569-1G PC5569-5G
APOSPC5569-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC5569-1G APOSPC5569-5G
1,1,1,3-Tétrafluorobutane 97%
1,1,1,3-Tétrafluorobutane
Formule: C₄H₆F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 86884-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité