Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 29 EUR InStock
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque 96%
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061094
Numéro CAS: 657-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité