3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5588-1G PC5588-5G PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5588-1G APOSPC5588-5G APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H4ClF3N2
MW: 196,5600 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862661
Numéro CAS: 117519-09-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité