1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173866
Numéro CAS: 175137-36-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité