1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C/50mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835192
Numéro CAS: 156682-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité