1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56083-1G PC56083-5G PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC56083-1G APOSPC56083-5G APOSPC56083-25G
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878120
Numéro CAS: 128259-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité