2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 42…44 °C/1.5mmHg
Densité: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134430
Numéro CAS: 82386-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité