Fluoroiodomethane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Fluoromethyl iodide
PC56130-5G PC56130-1G
APOSPC56130-5GEA 475 EUR InStock
APOSPC56130-5G APOSPC56130-1G
Fluoroiodomethane 95%
Fluoroiodomethane
Formule: CH₂FI
MW: 159,93 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404952
Numéro CAS: 373-53-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité