4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formule: C₅H₂F₄N₂
MW: 166,08 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010855
Numéro CAS: 1682-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité