2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Point de fusion: 118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00472891
Numéro CAS: 105512-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité