3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236337
Numéro CAS: 946-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité