Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-3-(trifluorométhyl)phénylborane
APOSPC5641-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151854
Numéro CAS: 1423-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité