Huile 10 S
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1020 EUR InStock
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Huile 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Point de fusion: –129 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité