3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC5663-5G
APOSPC5663-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC5663-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288.0706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863919
Numéro CAS: 262376-31-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité