N-Pentafluorophenyldichloromaleimide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5663E-1G PC5663E-5G
APOSPC5663E-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC5663E-1G APOSPC5663E-5G
N-Pentafluorophenyldichloromaleimide 97%
N-Pentafluorophenyldichloromaleimide
Formule: C₁₀Cl₂F₅NO₂
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054728
Numéro CAS: 186958-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité