Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
PC5664-25G PC5664-5G
APOSPC5664-25GEA 106 EUR InStock
APOSPC5664-25G APOSPC5664-5G
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane 98%
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane
Formule: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260,67 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/10mmHg
Densité: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000500
Numéro CAS: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité