1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₅F₅O
Point d'ébullition: 68…70 °C/30mmHg
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004510
Numéro CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité