2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 551 EUR InStock
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09996953
Numéro CAS: 1003712-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité